Merck
221465
Sigma-Aldrich
Hidróxido de sodio
ACS reagent, ≥97.0%, pellets
Sinónimos:
«Sosa cáustica»
About This Item
Fórmula lineal:
NaOH
Número de CAS:
Peso molecular:
40.00
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
suitable for SM 4500 - NH3
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
assay
≥97.0%
form
pellets
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
titration: suitable
impurities
≤0.001% N compounds
≤0.02% NH4OH ppt.
≤1.0% Na2CO3
mp
318 °C (lit.)
solubility
water: soluble 1,260 g/L at 20 °C
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.1 ppm
K: ≤0.02%
Ni: ≤0.001%
heavy metals (as Ag): ≤0.002%
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
El hidróxido de sodio (NaOH) también conocido como sosa cáustica es una base inorgánica hidrosoluble con una amplia variedad de aplicaciones industriales como la valoración, las pruebas de disolución y en impactado para eliminar los gases ácidos. Participa en la oxidación del glicerol catalizada por Au/carbón activo o Au/grafito. Participa en la reacción de condensación aldólica sin disolvente.
Application
El hidróxido de sodio (NaOH) puede utilizarse en los siguientes procesos:
  • Preparación de 3,3′-bis(sulfonato)-4,4′-bis(cloroacetamido)azobenceno de sodio (BSBCA), que se utiliza en técnicas de reticulado de proteínas.
  • Preparación de disolución de electrólitos para estudiar el efecto de la composición electrolítica en la conversión de CO2 a CO mediante reducción electroquímica.
  • Preparación de tampón CSK (citoesqueleto) para el método de preservación de la estructura 3D de la cromatina de las células germinales testiculares mediante preparación tridimensional (3D) .
  • Síntesis de ZSM (zeolita socony mobils).
El hidróxido de sodio puede emplearse para la determinación de la superficie específica de la sílice coloidal mediante valoración. Puede emplearse para la oxidación directa del borohidruro de sodio, que se investigó mediante voltametría cíclica y lineal, cronoamperometría y cronopotenciometría. Puede utilizarse para preparar tampón citrato y tampón borato. Puede utilizarse en la síntesis de:
  • amido sulfobetaínas alquilarílicas
  • (3 -[4-tecoctilfenoxietoxietoxietil] dimetilamonio propano sulfonato (XOSB)
  • trisulfobetaínas (TriSBn)
El hidróxido de sodio puede utilizarse como una base en los métodos de valoración, las pruebas de disolución, para ajustar el pH y en impactado para eliminar los gases ácidos.
Puede utilizarse en los siguientes procesos:
  • Conversión del glicerol a ácido glicérico en presencia del catalizador oro.
  • Reacción de acoplamiento cruzado, catalizada por paladio, entre vinilalcoxisilanos y bromuros o cloruros de arilo para formar estirenos.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Light-mediated Reversible Modulation of the Mitogen-activated Protein Kinase Pathway during Cell Differentiation and Xenopus Embryonic Development.
Krishnamurthy VV, et al.
Journal of Visualized Experiments, 124, e55823-e55823 (2017)
Synthesis of zeolite socony mobil from blue silica gel and rice husk ash as catalysts for hydrothermal liquefaction.
Danardono AES and Mansur FA.
Journal of Engineering Science and Technology, 10(8), 982-993 (2015)
Satoshi H Namekawa
Journal of visualized experiments : JoVE, (83)(83), e50819-e50819 (2014-01-25)
During testicular germ cell differentiation, the structure of nuclear chromatin dynamically changes. The following describes a method designed to preserve the three-dimensional chromatin arrangement of testicular germ cells found in mice; this method has been termed as the three-dimensional (3D)
Selective oxidation of glycerol to glyceric acid using a gold catalyst in aqueous sodium hydroxide.
Carrettin S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 7, 696-697 (2002)
Ravi Bhardwaj et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 59(11), 1331-1338 (2009-12-02)
The impact of different fly ash samples on mercury speciation in simulated flue gas at 140 degrees C was evaluated in this study. Experiments were conducted in a fixed bed reactor to determine the impact of fly ash morphological characteristics
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.