221082
Mercury(II) oxide yellow
ACS reagent, ≥99.0%
Sinónimos:
Mercuric oxide yellow
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: mercury
impurezas
≤0.005% N compounds
≤0.03% insol. dil. HCl
residuo de reducción
≤0.05%
mp
500 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.025%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
Fe: ≤0.003%
cadena SMILES
O=[Hg]
InChI
1S/Hg.O
Clave InChI
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?