The product was great and in the R&D for evaluation
209201
Copper(II) sulfate hydrate
98%
Productos recomendados
presión de vapor
7.3 mmHg ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
crystalline powder
composición
Degree of hydration, 4-6
cadena SMILES
O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Clave InChI
CYKLGTUKGYURDP-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)