16211
Tetrachloroethylene
≥99.5%
Sinónimos:
PCE, Perchloroethylene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.83 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
contiene
stabilizer
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
densidad
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
Clave InChI
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?