127604
3-Pentanone
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Diethyl ketone
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
20 mmHg ( 28 °C)
28.1 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
845 °F
lim. expl.
0.34-6.3 %
dilution
(for general lab use)
impurezas
≤0.2% water (coulometr.)
índice de refracción
n20/D 1.392 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 50 g/L)
bp
101.5 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
solubilidad
water: slightly soluble
densidad
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
complies for Proton NMR spectrum
cadena SMILES
CCC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Pentanone is a diethyl ketone, which can be obtained as a major product of the condensation of propanol over ceria-zirconia mixed oxides catalyst, CexZr1-xO2.
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?