Documentos clave
Z805424
Hellma® cuvettes for special application, Large cells
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 20 ± 0.2 mm, chamber volume 40000 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Materiales
optical glass
fabricante / nombre comercial
Hellma (700.000-OG)
Parámetros
360-2500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
53 mm × 55 mm × 25 mm
cámara volumen
40000 μL
longitud de la trayectoria
20 ± 0.2 mm
Descripción general
with glass lids
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)