Documentos clave
Z804908
Wavelength, Stray Light and Resolution Kit
certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 523,00
US$ 523,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 523,00
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.21
US$ 523,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
fabricante / nombre comercial
Jaytee Biosciences Ltd (CRM-2102)
aplicaciones
general analytical
Descripción general
Contains qualification standards for
  • UV Resolution
  • UV Stray Light
  • UV Multi-Wavelength
Aplicación
Wavelength, Stray Light, and Resolution Kit contain UV multi-wavelength standards for use in the qualification of HPLC UV detectors.
Características y beneficios
  • Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory as per UKAS (United Kingdom Accreditation Service)
  • Supplied in flame-sealed ampoules to increase the shelf life and prevent contamination, with full certification
  • Traceable instrument qualification adds confidence to all data generated
  • Accompanied with a certificate of analysis (COA) having information on the expiry date for an effective audit
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)