Z803138
Hellma® TrayCell™ cap
pathlength 0.1 (factor 100) mm ± 0.02 mm, chamber volume 0.7-3 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.32
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Hellma (665.706)
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
cámara volumen
0.7-3 μL
longitud de la trayectoria
0.1 (factor 100) mm ± 0.02 mm
Descripción general
Cap made of stainless steel with a mirror made of Quartz Suprasil® with an aluminum mirror layer.
factor = dilution factor compared to a standard cell with a path length of 10 mm
factor = dilution factor compared to a standard cell with a path length of 10 mm
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
TrayCell is a trademark of Hellma GmbH
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)