Documentos clave
Z801445
Replacement windows for Specac® variable pathlength cell
NaCl windows
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiales
NaCl
técnicas
IR spectroscopy: suitable
Descripción general
Replacement windows for Specac variable pathlength cells.
Información legal
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)