Documentos clave
Z801003
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 20 mm, chamber volume 7000 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiales
optical glass
descripción
2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 6030-OG
Parámetros
360-2500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 22.5 mm
cámara volumen
7000 μL
longitud de la trayectoria
20 mm
método de detección
photometric
Descripción general
without lid
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)