Documentos clave
Z800864
Hellma® fluorescence cuvettes, sealable cells
Suprasil® quartz, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3500 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
4 windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 117.200F-QS
Parámetros
200-2500 nm spectral range
Al × An × P
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
cámara volumen
3500 μL
longitud de la trayectoria
10x10 mm
Descripción general
macro, semi-micro, for anaerobic applications
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)