Documentos clave
Z531103
Sigma-Aldrich
Aldrich® coiled condenser
unjacketed, L 200 mm, joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 346,00
US$ 346,00
Fecha estimada de envío21 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 346,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 346,00
Fecha estimada de envío21 de abril de 2025
Junta
joint: ST/NS24/40
Longitud
200 mm
Descripción general
The coiled condenser circulates coolant through the coil. The jacketed version provides additional cooling capacity by allowing vapors to condense on the inner wall of the jacket.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)