Y0002016
Rotigotine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(6S)-6-[[2-(Thiophen-2-yl)ethyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol, Despropyl rotigotine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
rotigotine
fabricante / nombre comercial
EDQM
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)