Y0001786
Glyceryl trinitrate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Glycerol trinitrate solution, 1,2,3-Propanetriol 1,2,3-trinitrate solution
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
glyceryl trinitrate
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)