Y0001738
Edrophonium chloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethyl(m-hydroxyphenyl)dimethylammonium chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
edrophonium
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].CC[N+](C)(C)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-4-11(2,3)9-6-5-7-10(12)8-9;/h5-8H,4H2,1-3H3;1H
Clave InChI
BXKDSDJJOVIHMX-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ACHE(43)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)