Y0001671
Meldonium impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Trimethylammonium bromide, Trimethylamine hydrobromide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
meldonium
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].[N+H](C)(C)C
InChI
1S/C3H9N.BrH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
Clave InChI
AISMNBXOJRHCIA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)