Y0001429
Difloxacin impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
7-Chloro-6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
difloxacin
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)[n]2c3c([c](c(c2)C(=O)O)=O)cc(c(c3)Cl)F
InChI
1S/C16H8ClF2NO3/c17-12-6-14-10(5-13(12)19)15(21)11(16(22)23)7-20(14)9-3-1-8(18)2-4-9/h1-7H,(H,22,23)
Clave InChI
FBAMWRYINJFGPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)