Y0001302
Rizatriptan benzoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Rizatriptan benzoate salt, MK-462, N,N-Dimethyl-2-[5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethylamine benzoate salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
rizatriptan
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1.CN(C)CCc2c[nH]c3ccc(Cn4cncn4)cc23
InChI
1S/C15H19N5.C7H6O2/c1-19(2)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-20-11-16-10-18-20;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3;1-5H,(H,8,9)
Clave InChI
JPRXYLQNJJVCMZ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)