Y0001296
Nortriptyline for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Nortriptyline hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-1-propanamine hydrochloride, Desmethylamitriptyline hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
nortriptyline
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CNCC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
Clave InChI
SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)