Y0001130
Cimetidine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Cimetidine, SKF-92334
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cimetidine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
Clave InChI
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HRH2(3274)
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)