Y0001088
Cyclopentolate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Cyclopentolate hydrochloride, 2-Dimethylaminoethyl 1-hydroxy-α-phenylcyclopentaneacetate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cyclopentolate
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CN(C)CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
InChI
1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H
Clave InChI
RHKZVMUBMXGOLL-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CHRM3(1131)
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)