Y0001018
Cisplatin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
trans-Platinum(II)diammine dichloride, trans-Diamminedichloroplatinum(II), trans-Dichlorodiammineplatinum(II)
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cisplatin
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
340 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)