Y0000915
Hypromellose phthalate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Hydroxypropyl methyl cellulose phthalate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
hypromellose
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
>145 °C (dec.) (lit.)
densidad
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]1(c2c(nc1)c(nc3c2cccc3)N)CC(C)C
InChI
1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
Clave InChI
DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)