Y0000887
Cyclizine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Diphenylmethanol, Benzhydrol, Benzhydryl alcohol, Diphenyl carbinol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cyclizine
fabricante / nombre comercial
EDQM
bp
297-298 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Clave InChI
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)