Y0000825
Niflumic acid impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 2-Chloronicotinic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
niflumic acid
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
176-178 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
Clave InChI
IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)