Y0000821
Molsidomine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
N-(Ethoxycarbonyl)-3-(4-morpholino)sydnone imine, SIN-10
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
molsidomine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCOC(=O)N=C1O[N-][N+](=C1)N2CCOCC2
InChI
1S/C9H14N4O4/c1-2-16-9(14)10-8-7-13(11-17-8)12-3-5-15-6-4-12/h7H,2-6H2,1H3/b10-8-
Clave InChI
XLFWDASMENKTKL-NTMALXAHSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)