Y0000766
Phthalic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1,2-Benzenedicarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
fluorescein
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
210-211 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
334.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
168 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)