Y0000738
Flavoxate impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, Ethyl 3-methylflavone-8-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
flavoxate
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1c2c(cccc2C(=O)OCC)C(=O)C(=C1c3ccccc3)C
InChI
1S/C19H16O4/c1-3-22-19(21)15-11-7-10-14-16(20)12(2)17(23-18(14)15)13-8-5-4-6-9-13/h4-11H,3H2,1-2H3
Clave InChI
NFRGNMIIGIZYDL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)