Y0000691
Mycoplasma orale
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−70°C
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)