Y0000626
Ketorolac trometamol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Ketorolac tris salt, (±)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid tris salt, Toradol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ketorolac
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
Clave InChI
BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)