Y0000523
Glipizide impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethyl [2-[4-[(cyclohexylcarbamoyl)sulphamoyl]phenyl]ethyl]carbamate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
glipizide
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(NC(=O)NC2CCCCC2)c1ccc(cc1)CCNC(=O)OCC
InChI
1S/C18H27N3O5S/c1-2-26-18(23)19-13-12-14-8-10-16(11-9-14)27(24,25)21-17(22)20-15-6-4-3-5-7-15/h8-11,15H,2-7,12-13H2,1H3,(H,19,23)(H2,20,21,22)
Clave InChI
OIJHHAAHXNZKKC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)