Y0000508
Chlorpromazine impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Chlorophenothiazine, 2-Chlorothiodiphenylamine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
chlorpromazine
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
195-200 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
InChI
1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
Clave InChI
KFZGLJSYQXZIGP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)