Y0000496
Trandolapril impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,9aR,10aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoate, Trandolapril diketopiperazine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
trandolapril
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N21[C@@H]3[C@@H](C[C@H]2C(=O)N([C@H](C1=O)C)[C@@H](CCc4ccccc4)C(=O)OCC)CCCC3
InChI
1S/C24H32N2O4/c1-3-30-24(29)20(14-13-17-9-5-4-6-10-17)25-16(2)22(27)26-19-12-8-7-11-18(19)15-21(26)23(25)28/h4-6,9-10,16,18-21H,3,7-8,11-15H2,1-2H3/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
AKUCMKAPHCGRFV-WTNASJBWSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)