Y0000461
Torsemide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Demadex, N-[[(1-Methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
torasemide
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
InChI
1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
Clave InChI
NGBFQHCMQULJNZ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC12A1(6557)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)