Y0000155
Tramadol hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(±)-cis-2-(Dimethylaminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tramadol
fabricante / nombre comercial
EDQM
control farmacológico
USDEA Schedule IV
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1
Clave InChI
PPKXEPBICJTCRU-XMZRARIVSA-N
Descripción general
Tramadol is a synthetic opiate agonist analgesic, widely used in patients suffering from moderate to severe chronic pain.[1][2] It is considered safe when compared to other opioids. It contributes to the analgesic activity by blocking the nociceptive impulses at the spinal level, inhibiting the norepinephrine and serotonin reuptake.[2]
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)