Y0000124
Pidolate impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
5-Oxo-L-prolyl-L-glutamic acid, (2S)-2-{{[(2S)-5-Oxopyrrolidin-2-yl]carbonyl}amino}pentanedioic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pidolate
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1C(CCC1=O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C10H14N2O6/c13-7-3-1-5(11-7)9(16)12-6(10(17)18)2-4-8(14)15/h5-6H,1-4H2,(H,11,13)(H,12,16)(H,14,15)(H,17,18)
Clave InChI
YRUFRJRFQFBNQR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)