Documentos clave
Y0000096
Mesterolone impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(1α,17β)-17-Hydroxy-1-methylandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-1α-methylandrost-4-en-3-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30O2
Número de CAS:
Peso molecular:
302.45
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
mesterolone
fabricante / nombre comercial
EDQM
control farmacológico
USDEA Schedule I
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4([C@H](CC(=O)C=C4CC3)C)C)CC2)CC1)C
InChI
1S/C20H30O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h11-12,15-18,22H,4-10H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Clave InChI
KROXBRXHRBCDNO-IFMMWYRXSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Mesterolone impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)