Y0000036
Carisoprodol impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl isopropylcarbamate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
carisoprodol
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-5-6-11(4,7-13)8-15-10(14)12-9(2)3/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
Clave InChI
CYKYMRWEPMUFSS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)