Merck
W304412
Sigma-Aldrich
L-(+)-Tartaric acid
natural, ≥99.7%, FCC, FG
Sinónimos:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
150.09
Número de FEMA:
3044
Beilstein:
1725147
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
8.018
NACRES:
NA.21
origen biológico
Vitis vinifera
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 163.110
FDA 21 CFR 163.111
FDA 21 CFR 163.112
FDA 21 CFR 184.1099
densidad de vapor
5.18 (vs air)
Ensayo
≥99.7%
temp. de autoignición
797 °F
mp
170-172 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Clave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)