T2005010
Triflusal impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 4-(Trifluoromethyl)salicylic acid
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
triflusal
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)C(=O)O)O
InChI
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(12)3-4/h1-3,12H,(H,13,14)
InChI key
XMLFPUBZFSJWCN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)