T1820004
Trapidil impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3-Amino-1,2,4-triazole, 1,2,4-Triazol-3-amine, 3-AT, Amitrol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
trapidil
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
150-153 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
Clave InChI
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)