Documentos clave
STS0019
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-3
greener alternative
Non-ionic surfactant
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 56,70
500 ML
US$ 84,40
US$ 56,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 56,70
500 ML
US$ 84,40
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
US$ 56,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
laboratory grade
Nivel de calidad
descripción
non-ionic
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
viscosidad
49 cP(25 °C)
temperatura de transición
pour point -46 °C
cloud point insoluble
solubilidad
chlorinated solvents: soluble (and most organic solvents and oils)
densidad
0.918 g/mL at 20 °C
HLB
8.0
categoría alternativa más sostenible
Categorías relacionadas
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Información legal
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)