SMB01361
Phosphoramide mustard cyclohexylamine
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
N,N-Bis(2-Chloroethyl)phosphorodiamidic acid, cyclohexylamine, Friedman acid, cyclohexylamine, PAM cyclohexylamine, PM cyclohexylamine, PMC, Phosphamide mustard, Cyclohexylamine, Phosphorodiamidic mustard, Cyclohexylamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
ClCCN(P(N)(O)=O)CCCl.NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N.C4H11Cl2N2O2P/c7-6-4-2-1-3-5-6;5-1-3-8(4-2-6)11(7,9)10/h6H,1-5,7H2;1-4H2,(H3,7,9,10)
Clave InChI
BGTIPRUDEMNRIP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)