SMB00972
Potassium phenyl sulfate
Sinónimos:
Phenyl potassium sulfate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
solubilidad
water: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[K+].[S](=O)(=O)([O-])Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O4S.K/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Clave InChI
NOUFXYHWAWIDNT-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Microbiome research
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)