Merck
SAAR6165500
TWEEN® 80
uniLAB
Sinónimos:
Monooleato de POE (20) sorbitano, Monooleato de polietilenglicol sorbitano, Monooleato de polioxietilen sorbitano, Polisorbato 80
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161902
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
product line
uniLAB
packaging
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR6165500KF)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)