S9144
Starch assay reagent
for use with enzymatic assay kits SA20, STA20
About This Item
Código UNSPSC:
12164500
NACRES:
NA.84
Productos recomendados
Nivel de calidad
clases químicas de analitos
sugars
técnicas
photometry: suitable
aplicaciones
food and beverages
general analytical
compatibilidad
for use with Starch Assay Kits SA-20 and STA-20
temp. de almacenamiento
2-8°C
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)