S7545
Sodium acetate
BioXtra, ≥99.0%
Sinónimos:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioXtra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
temp. de autoignición
1112 °F
impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
<0.01% Insoluble matter
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.03%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- in the isolation of DNA from bacterial samples of the human gastrointestinal tract
- as a component of RNA elution buffer for the preparation of infrared (IR) fluorescent probes in northern blot technique
- in the lysis buffer for cellular lysis to detect reversible oxidation of protein tyrosine phosphatases (PTPs) with the cysteinyl-labeling assay using IMR90 fibroblasts
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)