Merck
S2388
Supelco
Starch from corn
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
Sinónimos:
Corn starch, Starch from maize
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 386,00
US$ 386,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 386,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H10O5)n
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 386,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
calidad
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
Nivel de calidad
técnicas
photometry: suitable
aplicaciones
food and beverages
general analytical
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Internal control for use with the Total Dietary Fiber Assay Kit.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Evolutionary genomics: Detecting selection.
Gregory S Barsh et al.
Nature, 495(7441), 325-326 (2013-03-23)
Should insulin resistance degree be taken into account for assessment of glycemic index?
Jose E Galgani et al.
The American journal of clinical nutrition, 97(4), 902-903 (2013-03-22)
Reply to J.E. Galgani and G. Valentino.
Coby Eelderink et al.
The American journal of clinical nutrition, 97(4), 903-904 (2013-05-01)
Ayse Bengisu Seferoglu et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 205-206, 29-37 (2013-03-19)
ADP-glucose pyrophosphorylase (AGPase) is a key enzyme in plant starch biosynthesis. It contains large (LS) and small (SS) subunits encoded by two different genes. In this study, we explored the transcriptional regulation of both the LS and SS subunits of
Proceedings of the 8th Starch Digestion Consortium Workshop, December 21-22, 2011, Baylor, Texas.
Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 55 Suppl 2, S1-47 (2013-04-27)