S2155010
Sulfasalazine derivative for resolution
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Hydroxy-5-[[4-[[(6-methylpyridin-2-yl)amino]sulfonyl]phenyl]azo]benzoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sulfasalazine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(Nc3nc(ccc3)C)c1ccc(cc1)\N=N\c2cc(c(cc2)O)C(=O)O
InChI
1S/C19H16N4O5S/c1-12-3-2-4-18(20-12)23-29(27,28)15-8-5-13(6-9-15)21-22-14-7-10-17(24)16(11-14)19(25)26/h2-11,24H,1H3,(H,20,23)(H,25,26)/b22-21+
Clave InChI
BOUXQAITXDAJSF-QURGRASLSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)