Merck
RTC000088
Supelco
Tetrahidrofuran
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
102391
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1601770
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
610 °F
lim. expl.
1.8-11.8 %
envase
pkg of 20 mL
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Nota de análisis
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota al pie de página
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9802 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)